Merck
ENAH5802E05F
Enamine
N'-(2,3-dichlorophenyl)propanediamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
N1-(2,3-dichlorophenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C9H8Cl2N2O2/c10-5-2-1-3-6(9(5)11)13-8(15)4-7(12)14/h1-3H,4H2,(H2,12,14)(H,13,15)
InChIKey
HYEDKCBDZMIMIY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440246
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440246
  • Analysenzertifikate (COA)
    Sie brauchen ein Muster eines COA?
    Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.