Merck
ENAH5802DE5F
Enamine
ethyl 2-cyano-3-[(4-ethylphenyl)amino]prop-2-enoate
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-40514-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-40514-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-ethylanilino)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-3-11-5-7-13(8-6-11)16-10-12(9-15)14(17)18-4-2/h5-8,10,16H,3-4H2,1-2H3/b12-10+
InChIKey
JEJARQCJKLZBKV-ZRDIBKRKSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40514
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40514
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)