Wichtige Dokumente
ENAH5802DE5B
Enamine
3-[(quinolin-2-yl)methylidene]piperazin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-23497-100MG
€ 332,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-23497-100MG
€ 332,30
Iupac Name
(3E)-3-(2-quinolinylmethylene)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C14H13N3O/c18-14-13(15-7-8-16-14)9-11-6-5-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-6,9,15H,7-8H2,(H,16,18)/b13-9+
InChIKey
QLSITWHUNWVGOS-UKTHLTGXSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23497
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)