Merck
ENAH5802DCD1
Enamine
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 455,80
250 MG
€ 631,30
500 MG
€ 969,30
1 G
€ 1.229,30
2.5 G
€ 2.365,50
5 G
€ 3.479,60
10 G
€ 5.138,40
Lieferanten-SKU: EN300-160337-100MG
€ 455,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 455,80
250 MG
€ 631,30
500 MG
€ 969,30
1 G
€ 1.229,30
2.5 G
€ 2.365,50
5 G
€ 3.479,60
10 G
€ 5.138,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-160337-100MG
€ 455,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(6-9)3-1-2-4-7/h6H,1-4H2
InChIKey
YCIRISUEUQBWTN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)