Wichtige Dokumente
ENAH5802DC98
Enamine
[5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-3-yl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6458201-100MG
€ 436,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6458201-100MG
€ 436,30
Iupac Name
[5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H7BrF3NO2/c9-6-1-5(3-14)7(13-2-6)15-4-8(10,11)12/h1-2,14H,3-4H2
InChIKey
LSNDOOKEVVSXHH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6458201
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)