Merck
ENAH5802DA31
Enamine
3-methanesulfonyl-1-[4-(prop-2-yn-1-yl)piperazin-1-yl]propan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
Lieferanten-SKU: EN300-7440141-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7440141-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)-1-(4-(prop-2-yn-1-yl)piperazin-1-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C11H18N2O3S/c1-3-5-12-6-8-13(9-7-12)11(14)4-10-17(2,15)16/h1H,4-10H2,2H3
InChIKey
ZLWTVXCYEJTAMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440141
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440141
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)