Wichtige Dokumente
ENAH38A2D90E
Enamine
1-(1-aminocyclopentyl)propan-1-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6764832-50MG
€ 423,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6764832-50MG
€ 423,30
Iupac Name
1-(1-aminocyclopentyl)propan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-7(10)8(9)5-3-4-6-8;/h2-6,9H2,1H3;1H
InChIKey
OTOJUAIZZXQXSD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764832
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)