Merck
ENAH38A2D86E
Enamine
1-[(2-hydroxybutyl)(methyl)amino]butan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
Lieferanten-SKU: EN300-6763473-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6763473-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1'-(methylazanediyl)bis(butan-2-ol)
Inchi Code
1S/C9H21NO2/c1-4-8(11)6-10(3)7-9(12)5-2/h8-9,11-12H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
GXMPGTXMVQAVAL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763473
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763473
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)