Wichtige Dokumente
ENAH38A2CFB3
Enamine
{6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl}methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6762289-100MG
€ 480,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6762289-100MG
€ 480,50
Iupac Name
(6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-9-10-5-7-11-3-1-2-4-12(11)8-6-10/h1-4,10,13H,5-9H2
InChIKey
LASAPKPPTONGIY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)