Merck
ENAH38A2CDB6
Enamine
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
Lieferanten-SKU: EN300-6746569-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6746569-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2,3-dimethylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-4-14-9(13)8-5-11-10-12(8)6(2)7(3)15-10/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
PJESMMJVZBWLPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746569
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)