Wichtige Dokumente
ENAH38A2CD8B
Enamine
3-methanesulfonyl-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
64-66
Iupac Name
5,6-dimethyl-3-(methylsulfonyl)-1,2,4-triazine
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-5(2)8-9-6(7-4)12(3,10)11/h1-3H3
InChIKey
GURLJUOETMUFML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)