Wichtige Dokumente
ENAH38A2CC89
Enamine
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6759220-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6759220-50MG
€ 433,70
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O4S/c1-15-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)16(11,13)14/h2-3H,1H3
InChIKey
MZCVAIRKBROUDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)