Merck
ENAH38A2BE9E
Enamine
5-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diol
Größe auswählen
100 MG
€ 286,80
250 MG
€ 389,50
500 MG
€ 588,40
1 G
€ 741,80
2.5 G
€ 1.177,30
5 G
€ 1.902,70
Lieferanten-SKU: EN300-3218307-100MG
€ 286,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 286,80
250 MG
€ 389,50
500 MG
€ 588,40
1 G
€ 741,80
2.5 G
€ 1.177,30
5 G
€ 1.902,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3218307-100MG
€ 286,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
65-66
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3,11-12H
InChIKey
LXCRBEFECXIJJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218307
Melting Point
65-66
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218307
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)