Merck
ENAH38A2BB2E
Enamine
2-(4-aminopiperidin-1-yl)benzoic acid dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
Lieferanten-SKU: EN300-75022-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-75022-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-aminopiperidin-1-yl)benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.2ClH/c13-9-5-7-14(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)12(15)16;;/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,15,16);2*1H
InChIKey
NOIJJHQUEHXSEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75022
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75022
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)