Merck
ENAH38A2B984
Enamine
5-(hydroxymethyl)furan-2-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 370,00
250 MG
€ 507,80
500 MG
€ 775,60
1 G
€ 981,00
2.5 G
€ 1.880,60
5 G
€ 2.760,70
10 G
€ 4.073,70
Lieferanten-SKU: EN300-136165-100MG
€ 370,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 370,00
250 MG
€ 507,80
500 MG
€ 775,60
1 G
€ 981,00
2.5 G
€ 1.880,60
5 G
€ 2.760,70
10 G
€ 4.073,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-136165-100MG
€ 370,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C6H5NO2/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,8H,4H2
InChIKey
XAOLIZQQNMUXQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136165
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136165
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)