Merck
ENAH3155238C
Enamine
9-azatricyclo[8.1.1.0,2,7]dodeca-2,4,6-triene hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
Lieferanten-SKU: EN300-6745485-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6745485-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
216-217
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3,5-methanobenzo[c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-8(3-1)7-12-10-5-9(11)6-10;/h1-4,9-10,12H,5-7H2;1H
InChIKey
LAAZEQAVNVYORK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745485
Melting Point
216-217
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745485
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)