Merck
ENAH31552358
Enamine
3-methyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-ene hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-6746515-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6746515-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
238-239
Iupac Name
3-methyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-7-6-8(11-10-7)2-4-9-5-3-8;/h6,9-10H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
BEKLFYONZDTPAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746515
Melting Point
238-239
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746515
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)