Merck
ENAH31552337
Enamine
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-6745784-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6745784-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c7-6(8)9-3-1-5(10)2-4-9;/h5,10H,1-4H2,(H3,7,8);1H
InChIKey
OZHNUGAJQDNLDL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)