Wichtige Dokumente
ENAH3155221C
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6740351-50MG
€ 357,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6740351-50MG
€ 357,00
Iupac Name
2-(isoxazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;3-2(4,5)1(6)7/h2,4H,1,3,6H2;(H,6,7)
InChIKey
YBEFTSKXSDLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)