Merck
ENAH315520BD
Enamine
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
Lieferanten-SKU: EN300-6738425-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 448,00
250 MG
€ 622,20
500 MG
€ 955,00
1 G
€ 1.212,40
2.5 G
€ 2.333,00
5 G
€ 3.428,90
10 G
€ 5.063,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6738425-100MG
€ 448,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10ClN.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-7;/h4-5H,1-3,7H2;1H
InChIKey
NSDKOZQBGQFMEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)