Wichtige Dokumente
ENAH315520A5
Enamine
[2-bromo-5-(3-methoxypropyl)phenyl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6738339-100MG
€ 1.224,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6738339-100MG
€ 1.224,10
Iupac Name
(2-bromo-5-(3-methoxypropyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c1-14-6-2-3-9-4-5-11(12)10(7-9)8-13/h4-5,7,13H,2-3,6,8H2,1H3
InChIKey
IANVFYZLMZYHSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738339
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)