Merck
ENAH31552046
Enamine
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 1.261,80
250 MG
€ 1.780,50
500 MG
€ 2.780,20
1 G
€ 3.552,40
2.5 G
€ 6.919,40
5 G
€ 10.217,50
10 G
€ 15.127,60
Lieferanten-SKU: EN300-6734977-100MG
€ 1.261,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.261,80
250 MG
€ 1.780,50
500 MG
€ 2.780,20
1 G
€ 3.552,40
2.5 G
€ 6.919,40
5 G
€ 10.217,50
10 G
€ 15.127,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6734977-100MG
€ 1.261,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-5-1-4(2-5)7-3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChIKey
PATLGGOUPHZXPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734977
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734977
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)