Wichtige Dokumente
ENAH31551FB5
Enamine
imidazo[1,2-c]quinazolin-5-amine hydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6736155-50MG
€ 708,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6736155-50MG
€ 708,00
Iupac Name
imidazo[1,2-c]quinazolin-5-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8N4.BrH/c11-10-13-8-4-2-1-3-7(8)9-12-5-6-14(9)10;/h1-6H,(H2,11,13);1H
InChIKey
WFQAYTINNPHLBJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736155
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)