Merck
ENAH31551D53
Enamine
3-(dimethylcarbamoyl)pyridine-2-sulfonyl chloride
Größe auswählen
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
Lieferanten-SKU: EN300-6733780-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 354,40
100 MG
€ 505,20
250 MG
€ 701,50
500 MG
€ 1.078,50
1 G
€ 1.371,00
2.5 G
€ 2.645,00
5 G
€ 3.890,40
10 G
€ 5.748,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6733780-50MG
€ 354,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O3S/c1-11(2)8(12)6-4-3-5-10-7(6)15(9,13)14/h3-5H,1-2H3
InChIKey
BCZIPIDWLIDQGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733780
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)