Merck
ENAH31551C13
Enamine
N-(2-aminoethyl)morpholine-4-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-6732363-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6732363-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)morpholine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N3O2.ClH/c8-1-2-9-7(11)10-3-5-12-6-4-10;/h1-6,8H2,(H,9,11);1H
InChIKey
IBHMRVSCIXUNHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732363
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732363
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)