Merck
ENAH315518BE
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Größe auswählen
100 MG
€ 979,70
250 MG
€ 1.380,10
500 MG
€ 2.148,40
1 G
€ 2.741,20
2.5 G
€ 5.706,50
Lieferanten-SKU: EN300-3615744-100MG
€ 979,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 979,70
250 MG
€ 1.380,10
500 MG
€ 2.148,40
1 G
€ 2.741,20
2.5 G
€ 5.706,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3615744-100MG
€ 979,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10/h3-5H,1-2H2
InChIKey
AHPTZVMFIUSJTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3615744
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)