Merck
ENAH315518B3
Enamine
3-[(pyridin-4-yl)methyl]pyrrolidine-2,5-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
Lieferanten-SKU: EN300-3488602-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 406,40
250 MG
€ 562,40
500 MG
€ 857,50
1 G
€ 1.087,60
2.5 G
€ 2.088,60
5 G
€ 3.068,80
10 G
€ 4.530,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3488602-100MG
€ 406,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-pyridinylmethyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c13-9-6-8(10(14)12-9)5-7-1-3-11-4-2-7/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13,14)
InChIKey
NMOPMNNOMHSQAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3488602
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3488602
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)