Wichtige Dokumente
ENAH315516B7
Enamine
5-bromo-2-(oxan-4-yl)pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-316541-100MG
€ 448,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-316541-100MG
€ 448,00
Iupac Name
5-bromo-2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-8-5-11-9(12-6-8)7-1-3-13-4-2-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
AWFXDMOFRNSISC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316541
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)