Wichtige Dokumente
ENAH31551699
Enamine
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-278772-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-278772-100MG
€ 461,00
Iupac Name
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO3S/c7-12(9,10)8-3-5-1-2-6(4-8)11-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
NEWODARBPUBMBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278772
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)