Merck
ENAH30522F4D
Enamine
5-(chloromethyl)thiophene-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(chloromethyl)-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClNS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H,3H2
InChIKey
BLQFBMALAUWUSY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1982868
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)