Wichtige Dokumente
ENAH305031E5
Enamine
3-(2-methoxypyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(2-methoxy-3-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-9-7(3-2-6-10-9)4-5-8(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
NCTIRVTVGMLEBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)