Wichtige Dokumente
ENAH305020CB
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-thiol
About This Item
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzenethiol
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-10(2)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChIKey
OSIHHJOEIBCSIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)