Wichtige Dokumente
ENAH304EEFC3
Enamine
5-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]-1H-1,3-benzodiazole-2-thiol
About This Item
Iupac Name
5-((4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C18H20N4O2S2/c23-26(24,15-6-7-16-17(12-15)20-18(25)19-16)22-10-8-21(9-11-22)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H2,19,20,25)
InChIKey
IEJKBIGBKITMQP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)