Wichtige Dokumente
ENAH304C176F
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)13(15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9,15H2,1H3/t13-/m0/s1
InChIKey
OQJPYIXRWGSJOL-ZDUSSCGKSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)