Merck
ENAH304859EF
Enamine
1-bromo-3-(3-chloropropyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.54
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-3-(3-chloropropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H10BrCl/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChIKey
CYHRONPSDOWYGF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-674451
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)