Wichtige Dokumente
ENAH3047EE5E
Enamine
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-ethoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
YCSFMOVBARTLBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)