Merck
ENAH304785C9
Enamine
3-[(difluoromethyl)sulfanyl]benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-[(difluoromethyl)sulfanyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S2/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
InChIKey
QTSXKBMUJDNOJQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274957
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)