Wichtige Dokumente
ENAH3046530A
Enamine
N,2,3-trimethylaniline
About This Item
Iupac Name
N-(2,3-dimethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-7-5-4-6-9(10-3)8(7)2/h4-6,10H,1-3H3
InChIKey
BKGYPYOTCMXDGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)