Merck
ENAH3045C0E0
Enamine
3-[(thian-3-yl)amino]propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-ylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H17NOS/c10-5-2-4-9-8-3-1-6-11-7-8/h8-10H,1-7H2
InChIKey
GHDBFSVZHUJWDP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161016
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)