Merck
ENAH3045A6F4
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-3,6-7,12-13,15H,4-5,8-9H2
InChIKey
YDGDHTYZTPBCLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147136
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)