Merck
ENAH3045A23F
Enamine
3-[(2-aminophenyl)amino]propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(2-aminoanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-7-3-1-2-4-8(7)12-6-5-9(11)13/h1-4,12H,5-6,10H2,(H2,11,13)
InChIKey
BSKMDCVAWQEZRV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145371
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)