Merck
ENAH30459DE0
Enamine
5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]furan-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)18-9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
InChIKey
GRDQKUCGIZQOOC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141562
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)