Merck
ENAH303684A5
Enamine
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.34
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-4-6-14(10-15)7-5-11(16)9-14/h4-10H2,1-3H3
InChIKey
LVAJIFUDNIHRCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)