Merck
ENAH30368266
Enamine
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 598,80
100 MG
€ 769,10
250 MG
€ 1.078,50
500 MG
€ 1.673,90
1 G
€ 2.132,80
2.5 G
€ 4.136,10
5 G
€ 6.097,80
10 G
€ 9.021,50
Lieferanten-SKU: EN300-6730773-50MG
€ 598,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 598,80
100 MG
€ 769,10
250 MG
€ 1.078,50
500 MG
€ 1.673,90
1 G
€ 2.132,80
2.5 G
€ 4.136,10
5 G
€ 6.097,80
10 G
€ 9.021,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6730773-50MG
€ 598,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)8(9)4-7(3,5-8)10-6;/h4-5,9H2,1-3H3;1H
InChIKey
XKIRDQKEEORMID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)