Wichtige Dokumente
ENAH303628C8
Enamine
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6515121-100MG
€ 298,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6515121-100MG
€ 298,50
mp (Schmelzpunkt)
195-196
Iupac Name
1,3-dioxoisoindolin-2-yl (tert-butoxycarbonyl)glycinate
Inchi Code
1S/C15H16N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-8-11(18)23-17-12(19)9-6-4-5-7-10(9)13(17)20/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,21)
InChIKey
GOUMYVDROFSDHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6515121
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)