Wichtige Dokumente
ENAH3035ECA3
Enamine
tert-butyl 3-cyclopropyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6504484-50MG
€ 375,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6504484-50MG
€ 375,20
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclopropyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-7-6-10(9-4-5-9)11(14)8-15/h8-11H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
MDUILHPZPGTSMG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504484
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)