Wichtige Dokumente
ENAH3035EC2F
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6503940-100MG
€ 217,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6503940-100MG
€ 217,90
mp (Schmelzpunkt)
163-164
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c1-3-5(9)2-4(7)6(8)10-3/h2H,9H2,1H3
InChIKey
FHDMIBLCBCOCNT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503940
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)