Merck
ENAH3035E836
Enamine
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 215,30
250 MG
€ 289,40
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 537,70
2.5 G
€ 997,90
5 G
€ 1.766,20
10 G
€ 3.301,50
Lieferanten-SKU: EN300-6499413-100MG
€ 215,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 215,30
250 MG
€ 289,40
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 537,70
2.5 G
€ 997,90
5 G
€ 1.766,20
10 G
€ 3.301,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6499413-100MG
€ 215,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-7-5-14-6-7;/h1-4,7,14H,5-6H2;1H
InChIKey
ALYCFCGEABMLRY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)