Wichtige Dokumente
ENAH3035E7CC
Enamine
4-amino-1,1,1-trifluoro-2-(5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)butan-2-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6498860-50MG
€ 433,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6498860-50MG
€ 433,70
Iupac Name
4-amino-1,1,1-trifluoro-2-(5-methyloxazol-2-yl)butan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O2.ClH/c1-5-4-13-6(15-5)7(14,2-3-12)8(9,10)11;/h4,14H,2-3,12H2,1H3;1H
InChIKey
IZDXRMSDKDBRIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498860
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)