Merck
ENAH3035E778
Enamine
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
Lieferanten-SKU: EN300-6498385-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6498385-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7NO3S2/c1-4-2-6(12(7,9)10)11-5(4)3-8/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
InChIKey
AXRWQRLIKNISOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)